Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5430/5430 R
Le straordinarie Centrifughe 5430 e 5430 R cross-over di Eppendorf combinano l'ingombro ridotto di una microcentrifuga con la versatilità di una centrifuga multiuso. Estremamente compatte, possono ospitare rotori per micropiastre e provette coniche da 15/50 mL nonché provette Eppendorf e strip PCR.
Marca:  Eppendorf™ 5428000619
7742.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21943" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 70.00000kg
Codice prodotto. 10329443
  • 8150.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Max. capacità del rotore: 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTPMax. velocità: 30,130 × g (17,500 rpm)Versatilità eccezionale grazie a 12 rotori diversi Coperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un ditoMenu operativo multilingue (inglese, tedesco, francese, spagnolo) con ampio display retroilluminato5 tasti programma per un facile accesso ai cicli di routineMemorizza fino a 50 programmi definiti dall'utenteRiconoscimento automatico del rotore e rilevamento dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativaSistema Eppendorf QuickLock™ – per una rapida apertura e chiusura del coperchio del rotore
Specifica
Specifica
30 x 1.5/2 mL
sì
11.7 in.
< 54 dB(A) con rotore F-45-30-11
da 30 s a 99:59 h, in funzionamento continuo
38 cm
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
senza rotore
640 mm
56 kg
EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1, EN 50581 (refer to manual for more details)
50/60 Hz
Centrifuge 5430 R (EU-IVD), manopole rotanti
30,130 × g
grande LCD brillante
29 cm
Blocco del coperchio, camera di sicurezza con armatura in acciaio, finestra per validazione della velocità, sblocco di emergenza del coperchio, riconoscimento automatico del rotore, coperchi del rotore a tenuta di aerosol certificati, riconoscimento automatico di squilibri
15 in.
1.050 W
Centrifuge
230V/50–60Hz (EU)
100 to 17,500 rpm
30 sec. to 9 hr. 59 min.
-11°C to +40°C
230 V