Learn More
Ansell MICROFLEX™ 92-134 Nitrile Glove
Guanto monouso di nitrile con dita testurizzate
8.50€ - 13.86€
Specifica
Applicazioni | Healthcare |
---|---|
AQL | 1.5 |
Colore | Blue |
Monouso | Single-use |
Finger Thickness (Metric) | 0.11 mm |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17601036
|
Ansell
92134060 |
X-Small |
8.50€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17611036
|
Ansell
92134070 |
Small |
8.50€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17621036
|
Ansell
92134080 |
Medium |
8.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17631036
|
Ansell
92134090 |
Large |
8.50€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17818331
|
Ansell
92134110 |
10.5/11, 2X-Large |
8.50€
pezzi 90 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17641036
|
Ansell
92134100 |
X-Large |
8.50€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17853792
|
Ansell
92134080 |
Medium |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17893802
|
Ansell
92134100 |
X-Large |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17833612
|
Ansell
92134070 |
Small |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17823692
|
Ansell
92134090 |
Large |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Guanto in nitrile, per lavori molto impegnativi, che offre un imbattibile rapporto prezzo/qualità per mansioni molto complesse di vari settori industriali.
Specifica
Healthcare | |
Blue | |
0.11 mm | |
Nitrile | |
0.07 mm |
1.5 | |
Single-use | |
Yes | |
2.8 mil | |
Powder Free |