Learn More
Ansell MICROFLEX™ 93-864 MidKnight™ MAX Disposable Nitrile Gloves - Extended Cuff
27.47 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Descrizione
- Maggior spessore (palmo 0,16 mm) per resistere allo strappo durante l'uso
- Il colore nero intenso nasconde la presenza di oli, grassi e sporcizia
- Polsino allungato per maggiore protezione su polso e avambraccio
- Interamente testurizzato per una presa sicura
- Senza silicone, per rispettare i processi di verniciatura e finitura
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 |
AQL | 1.5 |
Colore | Black |
Monouso | Single-use |
Finger Thickness (Metric) | 0.21 mm |
Hand | Ambidextrous |
Materiale | Nitrile |
Palm Thickness (Metric) | 0.16 mm |
Powdered | Powder Free |
Size | 8 |