Learn More
Fisherbrand™ Filtri in microfibra di vetro, grado 259
In microfibra di vetro borosilicato al 100%. I filtri in microfibra di vetro Fisherbrand™ di grado 259 sono non igroscopici e biologicamente inerti. Sono dotati di resistenza chimica alla maggior parte dei solventi e dei reagenti (ad eccezione dell'acido fluoridrico).
14.90€ - 89.84€
Specifica
Peso base | 52 g/m2 |
---|---|
Formato | Disc |
Materiale | Vetro borosilicato |
Dimensione del poro | 1.6 μm |
Tempo di filtraggio | 60 sec. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11475238
|
Fisherbrand™
|
4.3 in. |
55.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11774073
|
Fisherbrand™
|
4.92 in. |
55.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11784073
|
Fisherbrand™
|
5.9 in. |
89.84€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11714073
|
Fisherbrand™
|
25 mm |
14.95€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11724073
|
Fisherbrand™
|
1.8 in. |
14.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11798762
|
Fisherbrand™
|
55 mm |
20.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11455238
|
Fisherbrand™
|
70 mm |
28.85€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11465238
|
Fisherbrand™
|
90 mm |
57.35€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11765245
|
Fisherbrand™
|
99 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11745245
|
Fisherbrand™
|
37 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11758553
|
Fisherbrand™
|
42.5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11748553
|
Fisherbrand™
|
38 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Senza leganti
- Idonei per l'uso fino a 500 °C
- Non risentono dell'umidità
- Idonei per la microfiltrazione, grazie alle fibre sottili
- Elevata capacità di carico
- Elevata purezza chimica
- realizzati con acqua demineralizzata
- Elevata permeabilità all'aria
Applicazioni:
- filtrazione di acque industriali, alghe di acqua dolce, acqua potabile, proteine, campioni per HPLC, solventi
- Sedimenti contenuti nei prodotti petroliferi
- Test di assorbimento del legante
- Monitoraggio dell'inquinamento dell'aria
- Prefiltrazione a membrana
- Test di radioimmunità
- Particolato sospeso in acqua e nei fumi
- Conteggio scintillazioni in fase liquida
- Raccolta di cellule
- Grassi contenuti nei prodotti caseari
Specifica
52 g/m2 | |
Vetro borosilicato | |
60 sec. | |
0.26 mm |
Disc | |
1.6 μm | |
259 |