Learn More
Brand™ Capillare per microematocrito
Eparinizzati con eparina di sodio sulla superficie interna. Tubi capillari per microematocrito BRAND™ con codice rosso per sangue capillare. Monouso senza tacca di calibrazione.
Marca: Brand™ 749311
26.95 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.27900kg
Description
- Monouso senza contrassegno di calibrazione
- Eparinizzati con eparina di sodio sulla superficie interna
- Con codice colore rosso per sangue capillare
- Conformità agli standard DIN ISO 12772 e BS 4316-68
- Per l’uso in centrifughe per ematocrito.
Specifications
Sodio eparina | |
Uso in centrifughe per ematocrito | |
Per l’uso con sangue venoso eparinizzato |
1.15 ± 0.05 mm | |
Rosso | |
75 ± 0.5 mm |