Learn More
Micronova™ Sacchi per lo smaltimento dei rifiuti BinLiners
These FDA compliant, Sterile LDPE bags are designed to contain and transport biomedical waste in aseptic environments. Available with thicknesses ranging from 1 - 6 mil, and capacity to 60 gal. (200 L)
194.02€ - 660.00€
Specifica
Materiale | LDPE |
---|---|
Autoclavabile | No |
Care Instructions | Keep at Ambient Temperature |
Monouso | Yes |
Da utilizzare con (applicazione) | General Purpose Disposal |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Colore | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Colore | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
13152370
|
Micronova™
BL4-40TRIR |
40 gal. | Clear | Individually double bagged folded liners |
660.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13122370
|
Micronova™
BL2-40TRIRB |
40 gal. | Clear | Five folded liners per double bag |
277.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13142370
|
Micronova™
BL2-40TRIR |
40 gal. | Clear | In confezioni doppie separate |
540.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16662014
|
Micronova™
BL4-3440PCIR |
33 gal. | Clear | Roll of liners on plastic core per double bag |
281.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13102370
|
Micronova™
BL1-40TRIRBB |
40 gal. | Clear | Five folded liners per double bag |
318.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16864306
|
Micronova™
BL3-2436IRBB |
16 gal. | Clear | Five folded liners per double bag |
194.02€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15557314
|
Micronova™
BL4-4060IRBB |
60 gal. | Clear | Five folded liners per double bag |
368.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13132370
|
Micronova™
BL4-40TRIRBB |
40 gal. | Clear | Five folded liners per double bag |
324.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16652014
|
Micronova™
BL34060DBCIR |
60 gal. | Blue | Roll of liners on plastic core per double bag |
529.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17163711
|
Micronova™
BL6-4048PCIR |
40 gal. | Clear | Roll of liners on plastic core per double bag |
471.00€
pezzi 35 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11936875
|
Micronova™
BL4-40TRIRBB |
40 gal. | Clear | Each folded liner bagged, 5 bags per pack |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Micronova™ Irradiated BinLiner Bags for use in cleanroom and aseptic environments are designed for material disposal, garment collection, and raw material or product storage.
The Micronova Sterile BinLiner Bags are made from FDA compliant, low density polyethylene and are designed for the collection and disposal of waste, garment collection, storage, protective covers for equipment and the collection and transport of parts or raw materials in cleanrooms and aseptic environments.
- Low density sterile polyethylene liners in a range of sizes
- Thicknesses range from 1 mil to 6 mil, and sizes from 1-gallon capacity to 60 gallons
- The 40 x 48-inch and 40 x 60-inch liners work with the BLSSH-1624 BinLiner Stand
- The 34 X 40-inch liners work with the BLSSH-1515 BinLiner Stand
- The 24 X 36-inch liners work with the BLSSH-168 BinLiner Stand
- Produced for use in clean and controlled environments
- Liner colors (tints) include transparent, blue, and gray
- Good compatibility with common cleaners
- Gusseted or Flat Sealed options available
- Gamma irradiated for aseptic environments
- On a Roll: (PC suffix), one roll double bagged
- Flat Packed: (B or BB suffix), B: individually bagged, 5 per pack; BB: 5 liners double bagged
Specifica
LDPE | |
Keep at Ambient Temperature | |
General Purpose Disposal |
No | |
Yes | |
Sterile |