Learn More
Micronova™ Pennarelli da laboratorio
A fine tipped permanent marker with alcohol-resistant ink that marks on cold or wet surfaces, plastic bags and disposable lab-ware.
Marca: Micronova™ PEN-40
69.37 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.13500kg
Descrizione
With permanent, quick drying black ink that is resistant to IPA
- Puntale sottile
- Da utilizzare per incidere superfici fredde o umide, sacche di plastica o prodotti da laboratorio monouso
- Non sbava su prodotti da laboratorio riutilizzabili in vetro, metallo o porcellana, ma può essere cancellato strofinando
- Disponibile in formati standard o irradiati con raggi gamma
Specifica
Cleanroom Pen | |
Nero | |
Non-sterile | |
No | |
2 mL |
Fine | |
Not Autoclavable | |
High-Density Polypropylene | |
Per la marcatura di superfici fredde o bagnate, sacchetti di plastica o vetreria da laboratorio monouso | |
5.25 in. |