Learn More
Micronova™ M-Zone™ Bottle Brushes
A range of color-coded bottle brushes with rounded, stiff polyester bristles for versatile and aggressive cleaning of bottles and various equipment in production and in the lab.
35.35€ - 63.85€
Specifica
Product Type | Bottle Brush |
---|---|
Bristle Material | Polyester |
Sterilità | Non-sterile |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Care Instructions | Keep at ambient temperature |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Diametro (sistema metrico) setole | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Diametro (sistema metrico) setole | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12765715
|
Micronova™
BRDB-01 |
Blue | 8.9 cm |
38.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12705725
|
Micronova™
BRDG-01 |
Green | 8.9 cm |
38.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12765725
|
Micronova™
BRRE-01 |
Red | 8.9 cm |
38.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12725755
|
Micronova™
BRWH-66 |
White | 6.4 cm |
43.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12765755
|
Micronova™
BRYE-01 |
Yellow | 8.9 cm |
38.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12735755
|
Micronova™
BRWH-67 |
Bianco | 7.6 cm |
63.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12715745
|
Micronova™
BRWH-01 |
White | 8.26 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Description
A range of color-coded bottle brushes with rounded, stiff polyester bristles for versatile and aggressive cleaning of bottles and various equipment in production and in the lab.
The Micronova M-Zone™ Bottle Brushes are multipurpose brushes with rounded, stiff polyester bristles and either 12 or 16-inch plastic easy grip handles. Designed to clean bottles and other lab and production equipment.
- Multipurpose, color-coded plastic bottle brushes
- Durable, stiff polyester bristles
- Easy grip plastic handle
- For versatile and aggressive cleaning of bottles and equipment
- Made from FDA approved, BPA free base resins
- Available in Blue, Green, Red, White and Yellow
Specifications
Bottle Brush | |
Non-sterile | |
Keep at ambient temperature |
Polyester | |
Not Autoclavable |