Learn More
Sartorius Microsart™ @Filter 100 in Bags
Membrane filters suitable for use in the Microsart @Filter units
400.00€ - 416.93€
Specifica
Materiale | Cellulose Nitrate |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Diametro (sistema metrico) | 47 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensione del poro | Colore della griglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensione del poro | Colore della griglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11770506
|
Sartorius
16D03--10-H6--BL |
Gray | 0.5 μm | White |
416.93€
pezzi 60 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11760506
|
Sartorius
16D02--10-06--BL |
Green | 0.5 μm | Dark Green |
416.93€
pezzi 60 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11750506
|
Sartorius
16D01--10-07--BL |
Bianco | 0.2 μm | Nero |
416.93€
pezzi 60 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11780506
|
Sartorius
16D05--10-06--BL |
White | 0.5 μm | No Grid |
416.93€
pezzi 60 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11795485
|
Sartorius
16D01--10-H6--BL |
White | 0.5 μm | Black |
400.00€
pezzi 60 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Membrane filters suitable for use in the Microsart @Filter units
Filtri Microsart sterili e pronti all’uso, combinano un imbuto e un filtro a membrana quadrettato in un’unica unità. Sviluppati specificatamente per il rilevamento e la conta di microrganismi in prodotti farmaceutici, cosmetici, alimenti, bevande, acqua e altri liquidi. Per volumi di campioni fino a 100 ml, il filtro Microsart 100 è l'ideale. Il design ottimizzato consente di risciacquare il sistema dopo la filtrazione. Nessun liquido viene trattenuto nell’imbuto del filtro. Tenuta ottimale alla base Microsart di 47 mm garantita dalla chiusura Click-Fit.
Sicuro e affidabile:
Confezionamento sterilizzato - Sterilizzazione al momento dell'uso non necessaria
Base e imbuto monouso - La procedura che non richiede preparazione e sterilizzazione riduce il rischio di una seconda contaminazione
Design e materiali ottimizzati - nessun liquido viene trattenuto dopo la filtrazione, lavaggio non necessario
Impugnatura agevole:
Chiusura Click-Fit - Analisi di routine veloci, elimina il rischio di perdite
Economico:
Adattabile su Combisart™ - Massima flessibilità, nessun altro investimento necessario
Imbuto in materiale trasparente - Completa visibilità della filtrazione
Specifica
Cellulose Nitrate | |
Sterile | |
47 mm |