Learn More
BD Microtainer™ Tubes with Microgard™ Closure
Designed for whenever only the smallest amounts of blood are required. BD Microtainer™ Tubes with Microgard™ Closure are color coded to correspond with the type of blood collection and are marked with the correct filling level for the anticoagulant.
114.00€ - 397.00€
Specifica
Product Type | Provetta da prelievo di sangue capillare |
---|---|
Materiale | Polipropilene |
Sterilità | Non-sterile |
Tipo di chiusura | Microgard |
Diametro (sistema metrico) interno | 8 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Additivo | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Additivo | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12947646
|
BD
365966 |
Green | Litio eparina | Unaffected plasma tube, Latex-free |
114.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12957646
|
BD
365986 |
Mint Green | Lithium Heparin and Plasma Separator | Unaffected plasma tube, Latex-free |
131.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12927406
|
BD
365968 |
Gold | Separating Gel | Affected serum tube, Latex-free |
172.00€
pezzi 200 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12937646
|
BD
365993 |
Gray | Sodium Fluoride EDTA | Unaffected EDTA tube, Latex-free |
131.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 11-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12977646
|
BD
365964 |
Red | No Additive | Affected plain capillary tube, Latex-free |
178.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10346134
|
BD
365975 |
Rosa | Additivo EDTA K2 | Unaffected EDTA tube, Latex-free |
397.00€
pezzi 200 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Description
BD Microtainer™ tubes are used for the collection, transport and processing of capillary or venous blood from skin puncture. It is ideal for use with infants, children, geriatrics and emergency patients whenever only the smallest amounts of blood are required.- Wider diameter (8mm) for ease of collection and improved mixing
- Color-coded caps correspond to the standard Vacutainer™ color-coding system for easy identification
- Available with a variety of additives for use in various tests
- Amber-tinted tubes are available for light sensitive analytes
- Integrated collection scoop and visible fill lines
- Microgard™ “twist assist” closure reduces the risk of splatter when removing the cap to protect against exposure
- Closure can be used with a tube extender for use in 13mm x 75mm racks
Specifications
Provetta da prelievo di sangue capillare | |
Non-sterile | |
8 mm | |
200 Pk. |
Polipropilene | |
Microgard | |
Yes | |
Usato per prelievi ematici capillari |