Learn More
Sartorius™ Filtro PTFE Midisart
Facile maneggevolezza e massima sicurezza nella filtrazione dell'aria. Il filtro aria in PTFE Sartorius™ Midisart™ 2000 elimina completamente la penetrazione dell'umidità grazie alla membrana in PTFE intrinsecamente idrofobica rinforzata con garza in polipropilene. I connettori portagomma assicurano una presa semplice e sicura.
144.16€ - 4261.20€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Tipo di filtro | Capsule a disco piatto |
Materiale (membrana) | PTFE |
Dimensione del poro | 0.2 μm |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10109660
|
Sartorius™
17805----------E |
Confezione da 12 |
144.16€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12972681
|
Sartorius™
17805--------UPQ |
500 Pack |
4261.20€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Il filtro Midisart™ è la scelta ideale per applicazioni di filtrazione di aria/gas sterile su scala ridotta. Portate elevate e perfetta integrazione in unità usa e getta per un netto vantaggio con conseguenze positive dirette sui costi.- Integrità al 100% verificata in fabbrica per garantire una qualità intrinseca in ogni filtro prima dell'uso
- Tracciabilità perfetta con un'etichettatura del prodotto ottimale che include numero di lotto e di unità
- Leggeri (solo 20 g), non appesantiscono o attorcigliano i tubi
- Sterilizzabili con autoclavaggio a 134 °C per un massimo di 20 cicli
- Applicazioni:
- Sterilizzazione in linea e rimozione del particolato da aria e gas, ad esempio sterilizzazione dell'aria per fermentatori piccoli
- Sfiato sterile per contenitori di riempimento e taniche di fermentazione, inclusi recipienti per colture e incubatori di CO2 (da 6 a 120 litri)
- Sfiato per serbatoi di contenimento per un'acqua sterile e distillata e terreni di coltura liquidi
- Sfiato per autoclave
Specifica
Sì | |
PTFE | |
Non-sterile | |
Rimozione delle particelle da solventi organici e chimici | |
Sì | |
3 bar | |
Filtro aria |
Capsule a disco piatto | |
0.2 μm | |
20 cm2 | |
Polypropylene | |
Sfiato, recipienti per coltura e incubatori a CO2 | |
134 °C | |
64 mm |