Learn More
Fisherbrand™ Mixed Celluloses Esters Membranes Non-sterile Filter
Fisherbrand™ Mixed Celluloses Esters Membranes Non-sterile Filters are composed of cellulose acetate and cellulose nitrate.
44.75€ - 94.80€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Materiale | MCE |
Sterilità | Non-sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Microdialysis of DNA and Proteins, clarification of aqueous solutions during microbiological analysis, identification of Nucleic Acids |
Idrofobicità | Hydrophilic |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16437040
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 0.2 μm |
85.20€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16202772
|
Fisherbrand™
|
47 mm | 0.2 μm |
88.10€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 03-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11715295
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 0.45 μm |
45.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11725295
|
Fisherbrand™
|
47 mm | 0.45 μm |
82.55€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11745295
|
Fisherbrand™
|
47 mm | 0.65 μm |
94.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11765295
|
Fisherbrand™
|
47 mm | 0.8 μm |
94.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11785295
|
Fisherbrand™
|
47 mm | 1.2 μm |
94.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11705305
|
Fisherbrand™
|
47 mm | 3 μm |
82.55€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11725305
|
Fisherbrand™
|
47 mm | 5 μm |
94.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11745305
|
Fisherbrand™
|
47 mm | 8 μm |
94.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11795295
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 3 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11735305
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 8 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11775295
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 1.2 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Widely used membranes in analytical and research applications
- Naturally hydrophilic, biologically inert and offer thermal stability
- Characterized by smoother and more uniform surface than pure nitrocellulose membrane which facilitates particles detection, and high retention level
Specifica
White | |
Non-sterile | |
Hydrophilic | |
Plain Disc |
MCE | |
Microdialysis of DNA and Proteins, clarification of aqueous solutions during microbiological analysis, identification of Nucleic Acids | |
100 Pack | |
Yes |