Learn More
Köttermann Mobile Cabinet with One Lockable Door
This Mobile Cabinet with One Lockable Door offers versatile storage space with a single door to protect stored items.
506.07€ - 668.98€
Specifica
Tipo di armadietto | Mobile |
---|---|
Tipo di sportello | Hinged |
Finitura | Epoxy Coated |
Materiale del telaio | Steel |
Lato del perno | Right |
Codice del prodotto | Marca | Lato del perno | N. di cassetti | N. di ripiani | Dimensioni (P x L x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lato del perno | N. di cassetti | N. di ripiani | Dimensioni (P x L x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17332119
|
Köttermann
315-00113 |
Right | None | None | 516 x 450 x 590 mm |
506.07€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17372119
|
Köttermann
315-00123 |
Right | None | 1 | 516 x 450 x 740 mm |
581.17€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17392119
|
Köttermann
315-00125 |
Right | 1 | None | 516 x 450 x 740 mm |
665.51€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17382099
|
Köttermann
315-00062 |
Right | None | None | 516 x 600 x 590 mm |
540.73€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17322109
|
Köttermann
315-00072 |
Right | None | 1 | 516 x 600 x 740 mm |
610.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17332109
|
Köttermann
315-00074 |
Right | 1 | None | 516 x 600 x 740 mm |
668.98€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Versatile storage space
- Mobile with lockable wheels
- Features one door with locking mechanism to protect stored items
- Many sizes and configurations available
Specifica
Mobile | |
Epoxy Coated | |
Right | |
1 | |
Plastic with Brakes | |
White |
Hinged | |
Steel | |
Yes | |
None | |
Yes | |
Steel |