Learn More
Köttermann Mobile Cabinet with Two Doors
This Mobile Cabinet with Two Doors offers versatile storage space with two doors to protect stored items.
741.77€ - 1027.15€
Specifica
Tipo di armadietto | Mobile |
---|---|
Tipo di sportello | Hinged |
Finitura | Epoxy Coated |
Materiale del telaio | Steel |
Lato del perno | Left and Right |
Codice del prodotto | Marca | N. di cassetti | Dimensioni (P x L x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di cassetti | Dimensioni (P x L x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17312129
|
Köttermann
315-00131 |
None | 516 x 900 x 590 mm |
826.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17332129
|
Köttermann
315-00138 |
1 | 516 x 900 x 740 mm |
837.67€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17342129
|
Köttermann
315-00140 |
2 | 516 x 900 x 740 mm |
902.37€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17352109
|
Köttermann
315-00095 |
None | 516 x 1200 x 590 mm |
741.77€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17372109
|
Köttermann
315-00102 |
1 | 516 x 1200 x 740 mm |
930.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17382109
|
Köttermann
315-00104 |
2 | 516 x 1200 x 740 mm |
1027.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Versatile storage space
- Mobile with lockable wheels
- Features two doors to protect stored items
- Many sizes and configurations available
Specifica
Mobile | |
Epoxy Coated | |
Left and Right | |
None | |
Plastic with Brakes | |
White |
Hinged | |
Steel | |
2 | |
None | |
Yes | |
Steel |