Learn More
MP Biomedicals™ Diaphorase from Porcine Heart
Diaphorase is used in a study to assess the protein-protein interactions in assembly of lipoic acid on 2-oxoacid dehydrogenases of aerobic metabolism
53.50€ - 218.36€
Specifica
Colore | Pale Yellow |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Study the assess the Protein-Protein interactions in assembly of Lipoic Acid on the 2-oxoacid Dehydrogenases of aerobic metabolism |
Content And Storage | 0°C |
Sorgente | Procine heart |
Product Type | Diaphorase |
Codice del prodotto | Marca | Concentrazione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Concentrazione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11412252
|
MP Biomedicals™
0215084405 |
25 U/mg | 5 mg |
218.36€
5mg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11402252
|
MP Biomedicals™
0215084401 |
≈40 U/mg | 1 mg |
53.50€
1mg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- CAS Number: 9001-18-7
- EC Number: 232-587-6
- MDL Number: MFCD00130947
- Physical Appearance: Pale yellow, freeze dried powder
- Specific Activity: Approx. 10U/mg protein
- Format: Freeze-dried powder in presence of sucrose
- Soluble in distilled water or dilute buffer
Specifica
Pale Yellow | |
0°C | |
Diaphorase |
Study the assess the Protein-Protein interactions in assembly of Lipoic Acid on the 2-oxoacid Dehydrogenases of aerobic metabolism | |
Procine heart | |
Lyophilized Powder |