Learn More
MP Biomedicals™ Whole Serum, Horse, Purified, 2mL
Whole Horse Serum with buffer salts
Marca:  MP Biomedicals™ 0855987
43.83 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23257" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00200kg
Codice prodotto. 11444315
  • 51.74€ / 2mL
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Horse
Horse Serum
0.2 μm filtration
Immunoelectrophoresis, ouchterlony immunodiffusion, and other immunoprecipitation techniques, blocking agent in fluorescence and enzyme immunoassays
63.5 mg/mL
Lyophilized
2 mL
Delipidated, lyophilized from PBS with Azide
7.3