Learn More
MP Biomedical™ Rapid 2019-nCoV IgG/IgM Combo Diagnostic Test Cards to COVID-19
Rapid 2019-nCoV IgG/IgM Combo Diagnostic Test Cards to COVID-19 è un test immunocromatografico rapido progettato per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG e IgM contro il nuovo coronavirus del 2019 (2019-nCoV, SARS-CoV-2) in siero umano, plasma o sangue intero.
Marca: MP Biomedical™ 07RDCOV19
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20700kg
Descrizione
- Test diagnostico rapido per il rilevamento di anticorpi IgG e IgM contro COVID-19.
- Risultati rapidi in 15 minuti e senza strumenti.
- È ampiamente riconosciuto che durante le infezioni virali le IgM forniscono la prima linea di difesa, la quale viene poi seguita dalla generazione di risposte adattive con IgG ad alta affinità per l'immunità a lungo termine e la memoria immunologica. Il test degli anticorpi IgM e IgG contro COVID-19 è quindi un metodo efficace per la diagnosi rapida dell'infezione COVID-19. Il rilevamento di anticorpi IgM contro COVID-19 tende a indicare un'esposizione a COVID-19 recente, mentre il rilevamento di anticorpi IgG contro COVID-19 indica uno stadio più tardivo dell'infezione. Pertanto, tale test per gli anticorpi combinato di MP Biomedicals può fornire anche informazioni sulla fase dell'infezione.
Specifica
96,8 % | |
CE-IVD | |
Immunocromatografia | |
0,878 | |
Scheda di test MP Rapid 2019-nCoV IgG/IgM Combo (x25), tampone per campioni, pipette capillari, istruzioni per l'uso | |
25 test | |
Da 2 a 30 °C | |
15 minutes |
Conservare il dispositivo per test a una temperatura compresa tra 2 e 30 °C nel sacchetto sigillato originale. Non congelare. | |
Anticorpi IgG e IgM contro COVID-19 | |
Siero, plasma, sangue intero | |
Sì | |
1 scatola da 25 test | |
2 μl | |
0,99 |