Learn More
Thermo Scientific™ Cappe di sicurezza biologica di classe II MSC-Advantage™
Armadi per il risparmio energetico che combinano design intelligente e valore straordinario grazie a caratteristiche eccezionali di efficienza energetica, affidabilità e praticità d'uso.
10233.00€ - 13306.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 12469, di TüV Nord, LNE (0.9 e 1.2 m). EN 12469, di TüV Nord (1.5 e 1.8 m) |
---|---|
Product Type | Biosafety Cabinet |
Filtro dell'aria di scarico | HEPA H 14 EN 1822, 99.995% con particolato da 0.3 µm |
Green Features | Energy efficient |
Porte | TUV-approved |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) interno | Larghezza (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) interno | Larghezza (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10795194
|
Thermo Scientific™
51025411 |
4 piedi | 1.2 m |
11055.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10445753
|
Thermo Scientific™
51025413 |
6 piedi | 1.8 m |
13306.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11762997
|
Thermo Scientific™
51028225 |
2.95 piedi | 0.9 m |
10233.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11752997
|
Thermo Scientific™
51028226 |
4.92 piedi | 1.5 m |
12904.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Le cabine di sicurezza biologica di classe II Thermo Scientific™ MSC-Advantage™ combinano il design intelligente a un valore straordinario con i massimi livelli di risparmio energetico, affidabilità e praticità d'uso e consentono di risparmiare energia e di ottenere un miglioramento complessivo in termini di funzionamento e manutenzione. Le unità sono caratterizzate da un consumo energetico inferiore del 60% e dalla riduzione della dissipazione termica. Gli armadi sono certificati secondo lo standard di sicurezza EN 12469.
Caratteristiche:
- Disponibili da 90 cm, 120 cm, 150 cm e 180 cm.
- Con comando a microprocessore
- L'ampio display del pannello anteriore (facilmente visibili dalla posizione seduta) fornisce la lettura costante delle velocità di downflow e inflow e lo stato di usura del filtro
- Il sistema esclusivo di monitoraggio del fattore di prestazione segnala quando è necessario eseguire la manutenzione dell'armadio
- La finestra si apre a un'altezza di lavoro di 20 cm, con un'altezza max di 53.5 cm e si abbassa facilmente per la pulizia dell'interno
- La finestra presenta un'inclinazione ergonomica di 10° per un maggior comfort e minore fatica da parte dell'operatore
- Esclusiva tecnologia di flusso dell'aria e design intelligente del motore, per una maggiore efficienza energetica, facilità d'uso e funzionalità, oltre a un'eccellente protezione dei campioni
- SmartPort: Metodo di pulizia sicuro approvato da T¨UV per tubo per vuoto e metodo di instradamento dei cavi attraverso la parete laterale della cabina di sicurezza biologica
- Filtro dell'aria in entrata/scarico: HEPA H 14 EN 1822, 99.999% con particelle da 0.3μ
Struttura:
- L'accessibilità dal lato anteriore consente la sostituzione rapida di filtri HEPA e di altri componenti. Il funzionamento silenzioso a <55dBA garantisce un ambiente di lavoro confortevole
- Ripiano di lavoro flessibile e diviso in acciaio inox, facilmente estraibile per agevolare la pulizia o la sterilizzazione in autoclave
- Braccioli standard progettati per evitare il blocco accidentale con le maniche dei camici
- La superficie di lavoro molto ampia (0.562 o 0.84 m2) migliora la produttività
- La superficie liscia di tutti i componenti della cappa elimina virtualmente il rischio di lesioni durante la pulizia di routine o gli interventi di assistenza e manutenzione
Certificazioni/Conformità
- Completamente conforme allo standard di sicurezza EN 12469, come da test indipendenti e certificazione TUV Nord
Informazioni per l'ordine:
Gli accessori comprendono illuminazione UV programmabile, piano di lavoro monopezzo, opzioni di supporto, sedia con rotelle Ergolign, base d'appoggio con posizionamento libero. Non disponibile per la vendita in Nord America.
Specifica
EN 12469, di TüV Nord, LNE (0.9 e 1.2 m). EN 12469, di TüV Nord (1.5 e 1.8 m) | |
HEPA H 14 EN 1822, 99.995% con particolato da 0.3 µm | |
TUV-approved | |
80 cm |
Biosafety Cabinet | |
Energy efficient | |
152 cm | |
230 V |