Learn More
Thermo Scientific™ MSTFA and MSTFA + 1% TMCS Silylation Reagent
Offer maximum volatility with the Thermo Scientific™ MSTFA and MSTFA + 1% TMCS Silylation Reagent.
Marca:  Thermo Scientific™ TS-48911
Dettagli aggiuntivi : CAS : 24589-78-4 Peso : 1.81440kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Codice prodotto. 11587670
  • 125.89€ / Pezzo
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ MSTFA and MSTFA + 1% TMCS Silylation Reagent for GC analyses of early eluting compounds that would otherwise be obscured in the chromatogram. MSTFA, the most volatile TMS-amide available, and its byproduct N-methyltrifluoroacetamide typically elute with the solvent front, allowing TMS derivatives of small molecules to be analyzed. Addition of Thermo Scientific™ TMCS aids derivatization of amides, secondary amines, and hindered hydroxyls not derivatized by MSTFA alone.
  • Trimethylsilyl donor strength comparable to BSA and BSTFA
  • Reacts to replace labile hydrogens on a wide range of polar compounds with a Si(CH3)3 group
  • Used to prepare volatile and thermally stable derivatives for GC and MS
  • Volatile byproduct, N-methyltrifluoroacetamide, has an even lower retention time than MSTFA
  • Often TMS derivatives of small molecules can be analyzed when derivatized with MSTFA because the byproducts and the reagent itself usually elute with the solvent front
  • Addition of Thermo Scientfic TMCS aids derivatization of amides, secondary amines and hindered hydroxyls not derivatized by MSTFA alone
Specifica
Specifica
GC/MS
Flammable, Irritant
10 g
98 to 100%
2°C to 8°C
MSTFA (N-Methyl-N-trimethylsilyltrifluoroacetamide)
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: N-methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide