Learn More
Nabertherm™ Muffle Furnace L Series
Heating elements on support tubes radiating freely into the furnace chamber provide for particularly short heating times. Robust lightweight refractory brick insulation allows a maximum working temperature of 1300°C.
5780.00€ - 6530.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 9 L |
---|---|
Temperatura (sistema metrico) | 1300°C |
Dimensioni interne (L x P x A) | 240 x 230 x 170 mm |
Dimensioni esterne (L x P x A) | 525 x 530 x 630 mm |
Peso (sistema metrico) | 60 kg |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di unità di controllo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di unità di controllo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17347879
|
Nabertherm™
L-095K3ANL |
B510 |
5780.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17357879
|
Nabertherm™
L-095K3ANO |
C550 |
6530.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Maximum Temperature: 1300°C
- Heating from two sides
- Heating elements on support tubes ensure free heat radiation and a long service life
- Multi-layer insulation with robust lightweight refractory bricks in the furnace chamber
- Housing made of sheets of textured stainless steel
- Dual shell housing for low external temperatures and stability
- Optional lift door with hot surface facing away from the operator
- Adjustable air inlet in the furnace door
- Exhaust air outlet in rear wall of furnace
- Solid state relays provide for low-noise operation
- Defined application within the constraints of the operating instructions
- NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
9 L | |
240 x 230 x 170 mm | |
60 kg |
1300°C | |
525 x 530 x 630 mm |