Learn More
FTM Technologies™ Multi-Operator Fume Hoods
Used for filtration where extraction arms or other accessories are needed. FTM Technologies™ Multi-Operator Fume Hoods provide multi-workstation filtration for welding fumes, solvents and other hazardous substances.
1490.00€ - 1575.00€
Specifica
Dimensioni (L x P x A) | 350 x 200 x 430 mm |
---|---|
Portata | 50 to 450 m3/h |
Hertz | 50 Hz |
Tensione | 230 V |
Peso (sistema metrico) | 6 kg |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11778044
|
FTM Technologies™
HI4P4S |
4 extraction inputs |
1490.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11778054
|
FTM Technologies™
HI4P6S |
6 extraction inputs |
1575.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Available with either 4 or 6 extraction inputs
- Delivered with ringed PVC pipe
- Compatible with the use of prefilters
- Can be used as a recirculating (ductless) fume hood, using active carbon filtration or dust filter, or with an external output (external filter plus exhaust duct)
Specifica
350 x 200 x 430 mm | |
50 Hz | |
6 kg |
50 to 450 m3/h | |
230 V |