Learn More
Fisherbrand™ Agitatore multipiattaforma
Movimento orbitale orizzontale regolare e silenzioso per la miscelazione in flaconi, fiasche e becher
Marca: Fisherbrand™
819.11 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 12.60000kg
Includes: Piattaforma in alluminio
Descrizione
- Velocità di agitazione variabile: da 50 a 450 gir/min
- Contiene fino a 9.9 lb e fino a 4 pezzi di tappetino adesivo 140 mm x 140 mm.
- Sistema di bilanciamento del carico automatico
- Funzionamento continuo o temporizzato con spegnimento automatico
- Massima flessibilità grazie alle numerose opzioni di accessori intercambiabili
- Configurazione semplice e facile da usare
- Sul display vengono visualizzate le ultime impostazioni utilizzate, anche dopo lo spegnimento.
- Qualora l'alimentazione venga ripristinata, l'esecuzione prosegue per il tempo rimanente con l'ultima velocità impostata.
- L'alimentazione a bassa tensione garantisce un funzionamento sicuro in ambienti freddi e un basso consumo energetico
- Intervallo di temperatura operativa compreso tra 5 e 40 °C per l'impiego in camere fredde, nei refrigeratori o negli incubatori non esposti a CO2
Order Info
Accessori opzionali: Clip per fiasche, portaflaconi, piattaforma universale con barre regolabili, rack per provette o piattaforma piatta con tappetino in gomma antiscivolo
Specifica
10 mm (0.4 poll.) | |
Precisione velocità: ±1 gir/min | |
100-240 V | |
Fiasche | |
UE, UK, CN | |
310 x 284 mm | |
LED | |
6 |
4.5 kg | |
Da 50 a 450 gir/min | |
Da 5 °C a 40 °C | |
9.9 libbre | |
Aluminum Platform | |
415 x 293 x 120 mm | |
Piattaforma in alluminio | |
Da 0 min. a 99 ora 59 min. |