Learn More
Multiroir Controlec™ Multi-Purpose Plastic Tray Trolley
Designed to be light, easy to handle and very robust for intensive use. Multiroir Controlec™ Multi-Purpose Plastic Tray Trolley features unequaled load capacity, quality wheels and ergonomic handles for maximum comfort and versatility in a variety of sectors.
278.00€ - 305.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) ripiano | 80 kg |
---|---|
Product Type | Multi-purpose Cart |
Materiale maniglia | Aluminum |
Capacità portata carico (sistema metrico) | 250 kg |
Materiale | Aluminum |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15538943
|
Multiroir Controlec™
65006 |
850 x 480 x 1000 mm |
278.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15588933
|
Multiroir Controlec™
65001 |
1100 x 520 x 950 mm |
299.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15518943
|
Multiroir Controlec™
65004 |
1100 x 520 x 1020 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Multi-use plastic trollies are suitable for a large number of sectors of activity, such as laboratories, industry, medical, restauration etc. The unbeatable technical features include:
- Aluminum frame and heavy duty polypropylene trays
- Grey or black
- 2-tray or 3-tray carts
- Two tray sizes : 850x480 mm or 1100x520 mm
- Unequalled load capacity: 80 kg per tray and 250 kg par trolley
- 4 swivel ball-bearing wheels: Dia. 100mm, 2 with brakes
- The multi-use plastic trolley is delivered disassembled—easy to assemble
Specifica
80 kg | |
Aluminum | |
Aluminum | |
Polypropylene |
Multi-purpose Cart | |
250 kg | |
4 | |
Ball-bearing, Two with brakes |