Learn More
Thermo Scientific™ Accessori per l'erogazione di reagenti Multidrop™ Combi, 384 e DW
Gli accessori per gli erogatori di reagenti Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART, 384 e DW garantiscono risultati e prestazioni quotidiane eccellenti.
406.00€ - 5600.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavabili 50 volte a 121 °C, 1 bar, 20 min |
---|---|
Materiale | Puntale in polipropilene, tubo in silicone, Silicone Tubing |
Volume (sistema metrico) | Da 5 a 2500 µl |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Multidrop Combi, Multidrop 384, Multidrop DW |
Diametro (sistema metrico) | Puntale: 0,5 mm; tubo: 1,3 mm |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11799478
|
Thermo Scientific™
24070290 |
Set di tubazioni per cassetta dispenser per provette standard (con set di tubazioni da 40 cm |
406.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11560745
|
Thermo Scientific™
24070297 |
Long tubing set for standard dispensing cassette (tubing length 200 cm) |
635.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10004442
|
Thermo Scientific™
24072670 |
Cassetta di erogazione di provette standard; per volumi 5-2500 µl |
920.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10419773
|
Thermo Scientific™
24072671 |
Cassetta per l'erogazione di provette standard, confezione da 5 |
3925.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10143833
|
Thermo Scientific™
24072672 |
Cassetta dispenser per provette standard, confezione da 10 |
5600.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10410144
|
Thermo Scientific™
24072677 |
Cassetta dispensatrice di provette standard lunghe |
1037.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Gli accessori per l'erogazione di reagenti Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi, 384 e DW garantiscono risultati di erogazione e prestazioni quotidiane eccellenti.
Informazioni per l'ordinazione:
i nn. di cat. 24070297 e 24070290 comprendono pettini a punta.
Specifica
Autoclavabili 50 volte a 121 °C, 1 bar, 20 min | |
Da 5 a 2500 µl | |
Puntale: 0,5 mm; tubo: 1,3 mm |
Puntale in polipropilene, tubo in silicone, Silicone Tubing | |
Multidrop Combi, Multidrop 384, Multidrop DW |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.