Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Accessories
Risultati di erogazione e prestazioni quotidiane eccellenti e garantiti con gli accessori Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi.
29.00€ - 3063.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10256343
|
Thermo Scientific™
24073290 |
Cassetta di erogazione di puntali in plastica per provette piccole; per volumi 0.5-50 µl | Tube Dispensing Cassette |
718.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
14811252
|
Thermo Scientific™
N13132 |
Small long-tube cassette, 5-pack | Tube Reagent Filter |
367.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11762038
|
Thermo Scientific™
24073291 |
Small tube plastic tip dispensing cassette 5-pack | Tube Dispensing Cassette |
3063.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11570735
|
Thermo Scientific™
24073293 |
Cassetta per erogazione di puntali in plastica per provette piccole e lunghe | Tube Dispensing Cassette |
782.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12101740
|
Thermo Scientific™
24073295 |
Small tube metal tip dispensing cassette | Tube Dispensing Cassette |
920.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10095273
|
Thermo Scientific™
24073296 |
Cassetta di erogazione di puntali in metallo per provette piccole, confezione da 5 | Tube Dispensing Cassette |
3063.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11580735
|
Thermo Scientific™
24073298 |
Long small tube metal tip dispensing cassette (tubing length 200cm) | Tube Dispensing Cassette |
782.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11580745
|
Thermo Scientific™
15280030 |
High version | Priming Vessel |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11590745
|
Thermo Scientific™
2805980 |
Tube Holder Assembly |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Guarantee excellent dispensing results and day-to-day performance with Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Accessories.
Guarantee excellent dispensing results and day-to-day performance with Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Accessories.