Learn More
Epredia™ MX35 Premier™ Disposable Low-profile Microtome Blades
Tessuti duri a sezioni e sezioni sottili ad alta qualità con le lame per microtomi a basso profilo monouso Epredia™ MX35 Premier.
81.00€ - 248.00€
Specifica
Product Type | Disposable Low Profile Microtome Blade |
---|---|
Profilo | Basso |
Monouso | Sì |
Angolo di taglio | 34° |
Spessore (sistema imperiale) | 0.01 in. |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10687875
|
Epredia™
3052835 |
Disposable Low Profile Microtome Blade | Designed to be extra sharp with an extended cutting life (excellent for hard tissues) |
248.00€
pezzi 50 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12074088
|
Epredia™
3051835 |
Disposable Low Profile Microtome Blade | Designed for routine histology and are good for a variety of tissue types, including hard tissue |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10454379
|
Epredia™
3052835 |
Disposable Low Profile Microtome Blade | Designed to be extra sharp with an extended cutting life (excellent for hard tissues) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Tessuti duri a sezioni e sezioni sottili ad alta qualità con le lame per microtomi a basso profilo monouso Thermo Scientific™ MX35 Premier.
- Non lascia residui a seguito della colorazione
- Compatibile con il sistema Microm Automatic Cryo Approach (ACA)
Informazioni per l'ordinazione:
Disponibilità di cinque colori per una facile identificazione dei campioni: rosa, blu, verde, giallo e arancione. Multi-pack contenenti un pezzo di ciascun colore.
Specifica
Disposable Low Profile Microtome Blade | |
Sì | |
0.01 in. |
Basso | |
34° | |
0.24mm |