Learn More
Thermo Scientific™ Mini centrifuga mySPIN 12
La mini centrifuga mySPIN12 offre maggiore efficienza e comfort per l'utente; ideale per la separazione delle cellule con microfiltro e protocolli HPLC, PCR, applicazioni cliniche e diagnostiche che richiedono centrifugazioni rapide (12,500 gir/min/9,800 x g).
Marca: Thermo Scientific™ 75004081
1011.27 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21929" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.42280kg
Descrizione
La minicentrifuga Thermo Scientific mySPIN 12 è progettata per fornire la velocità e la versatilità massime con un ingombro ridotto. Il suo design compatto ed ergonomico si adatta a qualsiasi postazione di lavoro ed è comodo e facile da utilizzare. Le funzioni di sicurezza contribuiscono a impedire il funzionamento quando il coperchio è aperto, un rotore è inceppato o l'unità non è bilanciata. Ideale per la maggior parte dei protocolli che richiedono centrifugazioni rapide (12,500 giri/min/9,800 x g) e per PCR, separazioni cellulari con microfiltro e protocolli HPLC.
- Ingombro ridotto per un utilizzo efficiente dello spazio in laboratorio
- Funzionamento semplice, con display retroilluminato personalizzabile che può essere impostato per giri/min o RCF
- Progettate per centrifugazioni rapide e a impulsi
- Centrifugazioni rapide con requisiti RCF fino a 9,800 x g
- Funzionamento silenzioso e a bassa vibrazione
- Caratteristiche di sicurezza tra cui arresto di sicurezza in caso di inclinazione e sbilanciamento e coperchio di sicurezza per impedire l'apertura mentre il rotore è in funzione
- Include 2 rotori per alloggiare provette per microcentrifuga da 0.2, 0.5, 1.5 e 2.0 ml e strisce di provette per PCR
- Sostituzione rapida del rotore, senza necessità di attrezzi
Specifica
12 x 2 ml | |
9,800 x g (incrementi di 100 x g) | |
Temperatura ambiente | |
Centrifuga da banco | |
Mini centrifuga mySPIN 12 | |
2 anni | |
Da 1 sec a 30 min (incrementi di 1 sec) opzione Quick Spin | |
4.4 x 6.7 x 8.0 in. (11.4 x 17.1 x 20.3 cm) | |
Thermo Scientific | |
115 V |
12,500 rpm (incrementi di 100 rpm) | |
Da 51 a 53 dbA | |
CSA, CE, UL | |
Rotore per provette 12 x 1.5/2.0 ml, rotore per provette 32 x 0.2 ml (singole o 4 x 8 strisce), adattatori per 12 provette da 0.2 ml, adattatori per 12 provette da 0.5 ml, adattatore universale per l'alimentazione 110-240V 50/60 Hz, con 4 tipi di spine intercambiabili | |
110-240 V 50-60 Hz con 4 adattatori intercambiabili per le spine | |
No | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (fare riferimento al manuale per ulteriori dettagli) | |
3.1 libbre (1.41 kg) | |
50/60 Hz | |
2 Rotors to Accommodate 0.2, 0.5, 1.5, 2 mL Microcentrifuge Tubes, PCR Strip Tubes |