Learn More
Thermo Scientific™ Filtri per siringa Nalgene™ da 25 mm
I filtri non sterili per siringhe consentono di filtrare volumi di campione da 10 a 100 ml, grazie alla varietà di membrane e di dimensioni dei pori; sono indicati per la maggior parte delle applicazioni di laboratorio.
Marca: Thermo Scientific™ 720-1320
268.13 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.24750kg
Descrizione
I filtri per siringa Thermo Scientific™ Nalgene™ non sterili da 25 mm consentono di filtrare volumi di campione compresi tra 10 e 100 ml. È disponibile una grande varietà di membrane e dimensioni di pori per applicazioni di laboratorio con fluidi acquosi e non acquosi, così come per gas. I filtri per siringa Nalgene del diametro di 25 mm hanno lo stesso rendimento dei prodotti con diametro di 30 mm o 33 mm nella maggior parte delle applicazioni, ma consentono di ridurre i rifiuti in plastica.†
- Dimensioni campione da 2 a 10 ml
- Ingresso: Luer-Lock femmina™
- Uscita: Luer Slip maschio
In PTFE
- Naturalmente idrofobico
- Ideale per la ventilazione sterile con aria o altri gas durante il filtraggio
- Alloggiamento in polipropilene
- Ideale per il filtraggio di solventi HPLC/GC
- Non sterili; sterilizzabili in autoclave
In polietersulfone (PES)
- Portate più elevate, legami proteici e livello di estraibili inferiori rispetto alle membrane in cellulosa
- Ideale per il filtraggio sterile e la chiarificazione di terreni di coltura cellulare, tamponi e additivi
- Naturalmente idrofilo; non contiene agenti umidificanti
- Alloggiamento in polipropilene
- Certificato sterile, non citotossico, apirogeno
Specifica
Certified sterile, non-cytotoxic and non-pyrogenic | |
PES | |
Sterile | |
Involucro in polipropilene (PP) con anello verde | |
Filtro per siringa | |
13 mm |
Membrane Filter | |
0,2 μm | |
Sterile filtration and clarification of cell culture media, buffers and additives | |
100 | |
2 to 10 mL |
† In base al volume a secco di 100 filtri per siringa misurati in un becher da 1000 ml.