Learn More
Thermo Scientific™ Filtri per siringa Nalgene™ da 25 mm
I filtri non sterili per siringhe consentono di filtrare volumi di campione da 10 a 100 ml, grazie alla varietà di membrane e di dimensioni dei pori; sono indicati per la maggior parte delle applicazioni di laboratorio.
Marca:  Thermo Scientific™ 725-2520
247.60 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21934" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.28080kg
Codice prodotto. 15392388
  • 321.00€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
I filtri per siringa Thermo Scientific™ Nalgene™ non sterili da 25 mm consentono di filtrare volumi di campione compresi tra 10 e 100 ml. È disponibile una grande varietà di membrane e dimensioni di pori per applicazioni di laboratorio con fluidi acquosi e non acquosi, così come per gas. I filtri per siringa Nalgene del diametro di 25 mm hanno lo stesso rendimento dei prodotti con diametro di 30 mm o 33 mm nella maggior parte delle applicazioni, ma consentono di ridurre i rifiuti in plastica.
Key Features
  • 10 to 100mL sample size
  • Inlet: Female Luer-Lok™
  • Outlet: Male Luer slip
  • Polypropylene housing with ID color rings
  • Pore size and membrane type printed on unit
Surfactant-free Cellulose Acetate (SFCA)
  • Low protein binding, lower extractables than standard CA
  • Good for cell culture fluids and cellular solutions
  • Polypropylene housings with blue color rings
Cellulose Acetate (CA)
  • Some protein binding and extractables
  • For sterile filtration and clarification of: buffers, aqueous solutions and reagents
  • Polypropylene housings with red color rings
Nylon
  • Naturally hydrophilic, low extractables, some protein binding
  • Useful for alcohols, cryoprotectants such as DMSO and with aqueous/biological and weak solvents
  • Polypropylene housings with pink color rings
PTFE
  • Naturally hydrophobic
  • Excellent for HPLC/GC solvent filtration. Ideal for sterile venting of air or other gases during filtration
  • Polypropylene housings with white color rings
Specifica
Specifica
Membrane Filter
0.2 μm
Sterilization and clarification of cell culture media, serum and additives
Polypropylene (Housing)
Filtro per siringa
25 mm
PES
Sterile
Fewer resources used and less waste
50
10 to 100 mL (Sample)
Offerte speciali
In base al volume a secco di 100 filtri per siringa misurati in un becher da 1000 ml.