Learn More
Thermo Scientific™ Provette criogeniche per conservazione a lungo termine e impieghi generici Nalgene™
Le provette criogeniche per la conservazione generica a lungo termine Thermo Scientific™ Nalgene™ con filettatura esterna ottimizzano le tecniche asettiche e sono ideali per la ricerca e la conservazione generica in laboratorio.
15.60€ - 626.00€
Specifica
Product Type | Cryogenic Screw Top |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Stile filo | Esterna |
Linea di prodotti | Nalgene™ |
Allerta:
Non conservare in azoto in fase liquida senza i tubi CryoFlex
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11375644
|
Thermo Scientific™
5000-1012 |
1,0 ml | Sterile |
472.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11740573
|
Thermo Scientific™
5000-0012 |
1.2 ml | Sterile |
312.00€
pezzi 500 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11385644
|
Thermo Scientific™
5000-1020 |
1.5 ml | Sterile |
626.00€
pezzi 500 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11750573
|
Thermo Scientific™
5000-0020 |
2 ml | Sterile |
402.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10344691
|
Thermo Scientific™
5000-0020 |
2 ml | Sterile |
15.60€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11365644
|
Thermo Scientific™
5000-0050 |
5,0 ml | Sterile |
254.00€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10664321
|
Thermo Scientific™
5005-0015 |
15 ml | Sterile |
171.00€
pezzi 75 |
Spedizione stimata: 09-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10199850
|
Thermo Scientific™
5011-0012 |
1.2 mL | Non-sterile |
432.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10543611
|
Thermo Scientific™
5011-0020 |
2 ml | Non sterile |
453.00€
pezzi 1000 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10662102
|
Thermo Scientific™
5012-0012 |
1.2 mL | Sterile |
546.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10731432
|
Thermo Scientific™
5012-0020 |
2 ml | Prodotto sterile |
546.00€
pezzi 1000 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Le provette criogeniche per la conservazione generica a lungo termine Thermo Scientific™ Nalgene™ con filettatura esterna ottimizzano le tecniche asettiche. Queste provette sono ideali per la ricerca e la conservazione generica in laboratorio di materiali genomici di alto valore fino a temperature di azoto liquido in fase vapore.
- Le ampie aree di scrittura consentono di scrivere più informazioni sul campione e le graduazioni agevolano la valutazione visiva del volume
- Materie prime non citotossiche per una maggiore sicurezza dei campioni e provette certificate esenti da DNasi e RNasi per applicazioni di genomica
- Certificazione SAL 10-6 per la massima garanzia di sterilità possibile
- Adatte a vari tipi di conservazione, da quella in frigorifero (+4°C) fino a quella in azoto liquido in fase vapore
- Le provette System 100 offrono una opzione di stoccaggio più compatta (10x10) per risparmiare spazio
- Provette con base d'appoggio per una maggiore facilità d'uso sul banco
- Provette senza indicazione, non sterili e senza tappo fornite sfuse per le applicazioni meno complesse
Specifica
Cryogenic Screw Top | |
Polypropylene | |
Esterna | |
Nalgene™ |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.