Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Pipet Washers/Rinsers for 16 and 24 in. Pipets
Attach these pipet washers/rinsers to your sink water or DI tap and drain for repeated, automatic fill and empty cycling. Cycles continue until the water source is turned off.
384.83€ - 467.00€
Specifica
N. per confezione 1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Size Da utilizzare con Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Da utilizzare con Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10721421
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
5245-0040
A, B Pipets upto 16 in. L (41cm) 78 cm
384.83€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10400811
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
5245-0050
C Pipette di lunghezza fino a 24 pollici (61 cm) 97 cm
467.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Attach Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipet Washers/Rinsers to your sink water or DI tap and drain for repeated, automatic fill and empty cycling. Insert a filled pipet basket, then attach to water inlet and direct drain tubing into an appropriate drain to accept the rinse water. Turn on your water source and the wash chamber fills from the water inlet. When the wash chamber is full, a siphon forms at the drain elbow emptying the chamber through the drain outlet. Fill and empty cycles continue until water source is turned off.
Features:
  • One piece, leakproof, weld-free
  • High-density polyethylene is built for rugged use
  • Large tubing diameter permits faster cycles and allows water to drain completely
  • Water inlet designed to eliminate back siphoning of contaminated water into water line, even if pressure drops
  • Slower cycling is achieved without attachments by turning down water source flow rate
Includes:
  • Clear plastic tubing for inlet and outlet
  • Basket sold separately
Recycling information:
Please recycle the corrugate cartons and any LDPE bags your Nalgene products are delivered in.
Specifica
Specifica
1