Learn More
Thermo Scientific™ Etichette in poliolefina sensibile alla pressione Nalgene™
Etichette impermeabili e resistenti agli agenti chimici utilizzabili con fotocopiatrici, stampanti laser o stampanti a getto d'inchiostro. Non si piegano, non si accartocciano e non si sciolgono.
54.60€ - 337.00€
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11333482
|
Thermo Scientific™
6319-0010 |
22 mm | 22 mm |
296.00€
pezzi 4000 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10713052
|
Thermo Scientific™
6319-0015 |
20 mm | 38 mm |
317.00€
pezzi 3250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11319821
|
Thermo Scientific™
6319-0020 |
25 mm | 67 mm |
54.60€
pezzi 300 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11394555
|
Thermo Scientific™
6319-0030 |
13 mm | 44 mm |
337.00€
pezzi 4000 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11353482
|
Thermo Scientific™
6319-0040 |
51 mm | 102 mm |
315.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
È possibile utilizzare le etichette a pressione in poliolefina Thermo Scientific™ Nalgene™ con fotocopiatrici, stampanti laser o a getto di inchiostro. Impermeabili e compatibili con la maggior parte delle sostanze chimiche da laboratorio, le etichette in poliolefina Nalgene non si piegano, accartocciano o sciolgono. Sono compatibili con una vasta gamma di inchiostri, tra cui quelli di fotocopiatrici, pennarelli, penne a sfera, a gel e pennarelli tecnici.
Robuste etichette in poliolefina
- Temperatura nominale −29 °C
- Resistenti alla luce ultravioletta, alla muffa, ai prodotti chimici e allo sporco, non scoloriscono, non si rompono e non si strappano
- Eccellenti per l'etichettatura di vetrini per microscopio — il supporto adesivo aderisce bene a qualsiasi superficie in plastica, vetro o metallo
- Chimicamente compatibili con la maggior parte dei reagenti da laboratorio, sebbene i solventi possano sciogliere l'adesivo
- Autoclavabile
- Formattato per una facile configurazione nei programmi di elaborazione dei testi; istruzioni incluse in ogni confezione
Nota: per l'uso con tutti i dispositivi di scrittura ad eccezione delle matite. Verificare l'idoneità degli inchiostri specifici prima dell'uso.
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupportthermofisher.com.
Specifica
Label | |
Polyolefin |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.