Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Polypropylene Test Tube Racks
Hold a full load of test tubes or centrifuge tubes with these polypropylene test tube racks, molded in one piece.
17.00€
Specifica
Product Type | Test Tube Rack |
---|---|
Matrice | 6 x 12 |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Materiale | Polipropilene |
Posizioni | 72 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10569032
|
Thermo Scientific™
5976-0013 |
White | Provette da 13 mm |
17.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10470051
|
Thermo Scientific™
5976-0016 |
White | Provette da 16 mm |
17.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10136690
|
Thermo Scientific™
5976-0313 |
Blue | Provette da 13 mm |
17.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10116790
|
Thermo Scientific™
5976-0316 |
Blue | 16mm Tubes |
17.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10461561
|
Thermo Scientific™
5976-0413 |
Green | Provette da 13 mm |
17.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10480051
|
Thermo Scientific™
5976-0416 |
Verde | Provette da 16 mm |
17.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10218590
|
Thermo Scientific™
5976-0513 |
Red | Provette da 13 mm |
17.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10238830
|
Thermo Scientific™
5976-0516 |
Red | Provette da 16 mm |
17.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Hold a full load of test tubes or centrifuge tubes with Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Polypropylene Test Tube Racks. Racks are molded in one piece to provide extra strength and durability for room temperature applications.
Features:- Higher specific gravity than water so rack stays submerged in a water bath
- Holds a full load of test tubes or centrifuge tubes for 13 and 16 sizes or up to 72 smaller diameter tubes in a 6x12 array
- Available in four bright colors to help keep samples organized
- Accepts large labels for easy sample identification
Note:
These racks are not autoclavable.
.
Nalgene reusable polypropylene(PP) products are designed to last many years under typical laboratory conditions. Yet, as with all durable products, they need to be retired and replaced eventually. These racks and their packaging are recyclable in many communities. Please recycle the corrugate cartons and LDPE bags in which your Nalgene products are packaged. And at end of product life, please wash and recycle your Nalgene racks if services are available in your community.
Specifica
Test Tube Rack | |
Not Autoclavable | |
72 | |
3 |
6 x 12 | |
Polipropilene | |
Rectangle |