Learn More
Macherey-Nagel™ Nanaocolor™ Ortho- and Total Phosphate 15 Tube Tests
Guarantees maximum safety for the user because measurement is performed directly in the test tube. Macherey Nagel™ Nanocolor™ Ortho- and Total Phosphate 15 Tube Tests automatically perform the measurement after the cuvette is inserted into the cuvette slot.
Marca: Macherey-Nagel™ 985080
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
- Ammonium molybdate reacts with orthophosphate ions to form phosphomolybdic acid
- Sea water suitability
- For the determination of total phosphate, an acidic oxidation at 100-120°C must precede to detect poly- and organic phosphates
- Photometric determination of phosphate
- Reaction basis based on international approved standard methods like DIN-, EN-, ISO-, EPA- and APHA
- Tests contain accurate predosed reagents that are directly ready to use
- Every test box is equipped with a color-coded label and can be identified clearly
Specifica
20 Determinations | |
0.30 - 15.00mg/L P (PO4-P) 1.0 - 45.0mg/L PO43- |
|
tube test 0-80 |
Sicurezza e movimentazione
- NANOCOLOR ortho and total Phosphate 15
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido comburente Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium peroxodisulfate, sulfuric acid