Learn More
Nasco Whirl-Pak™ Stand-Up Sample Bags
Stand-Up Bags make it very easy to add material to the bag and to remove sample for testing or analysis. The flat bottom ensures stability and the wire tabs hold the top open for easy access.
108.12€ - 217.30€
Specifica
Descrizione | Whirl-Pak™ Stand-Up Bag |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Temperature Range (Metric) | 82°C |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P) | Spessore (sistema imperiale) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P) | Spessore (sistema imperiale) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11716873
|
Nasco
B01364WA |
118 mL | 18.5 x 7.5 cm (7.25 x 3 in.) | 2.50 mil | 500/Pk. |
108.12€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11726873
|
Nasco
B01365WA |
532 mL | 23 x 11.5 cm (9 x 4.5 in.) | 3 mil | 500/Pk. |
165.36€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11766965
|
Nasco
B01401WA |
710 mL | 23 x 15 cm (9 x 6 in.) | 3 mil | 500/Pk. |
203.52€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11781796
|
Nasco
B01450WA |
1.24 L | 38 x 15 cm (15 x 6 in.) | 4 mil | 250/Pk. |
191.86€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11791796
|
Nasco
B01451WA |
2 L | 38 x 19 cm (15 x 7.5 in.) | 4 mil | 250/Pk. |
217.30€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
White, write-on strip makes sample identification easier and more convenient
- Paper-like finish virtually eliminates ink smearing
- Surface that will accept a variety of writing instruments
- Sterilized after manufacturing
Specifica
Whirl-Pak™ Stand-Up Bag | |
Sterile | |
82°C |