Learn More
Thermo Scientific™ National Inserts for Standard-Opening Vials
With a nominal O.D. of 5mm, these Thermo Scientific™ National Inserts fit most standard-opening crimp top vials.
42.65€ - 320.28€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Stile della base | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Stile della base | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10688995
|
Thermo Scientific™
C4012-531L |
C4012-531L | 225 μL | Conical | Precision Point |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12430098
|
Thermo Scientific™
C4012-K530 |
C4012-K530 | 200 μL | Conical | Polyspring, Pulled point |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12480158
|
Thermo Scientific™
C4013-K465 |
C4013-K465 | 250 μL | Flat Bottom |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Description
With a nominal O.D. of 5mm, these Thermo Scientific™ National Inserts fit most standard-opening crimp top vials.
- Pulled point inserts are an economical choice for non-critical applications
Specifications
National |