Learn More
Thermo Scientific™ Manual Crimpers and Decrimpers for Cleanrooms
Achieve secure, repeatable crimps or remove seals with minimized risk of damage.
340.00€ - 688.01€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Industrial Chromatography |
---|---|
Linea di prodotti | National |
N. per confezione | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15200379
|
Thermo Scientific™
C4012-100SS |
Manual Crimper | 11 mm |
617.58€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15277298
|
Thermo Scientific™
C4013-100SS |
Manual Crimper | 13 mm |
617.58€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15267298
|
Thermo Scientific™
C4012-102SS |
Manual Decrimper | 11 mm |
688.01€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15210379
|
Thermo Scientific™
C4013-102SS |
Manual Decrimper | 13 mm |
662.99€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15220379
|
Thermo Scientific™
C4020-102SS |
Manual Decrimper | 20 mm |
662.99€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15217308
|
Thermo Scientific™
C4020-100SS |
Manual Crimper | 20 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Achieve secure, repeatable crimps or remove seals with minimized risk of damage when you use stainless-steel Thermo Scientific™ National Manual Crimpers and Decrimpers.
Crimpers provide a reproducible, secure vial closure; decrimpers allow easy removal of aluminum seals without breakage.- Stainless steel construction
- Autoclavable
Specifica
Industrial Chromatography | |
National | |
1 Ea. |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.