Learn More
Invitrogen™ Neon™ NxT Electroporation System 10-μL Kit
The Neon NxT Electroporation System 10-μL Kit is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System.
746.00€ - 2200.00€
Specifica
Tipo di cellula | Stem Cells, Primary Cells, Hard-to-Transfect Cells |
---|---|
Formato | Electroporation Pipette Tip |
Transfection Technique | Electroporation |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Neon™ NxT Electroporation System |
Da utilizzare con (applicazione) | Transfection |
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17829444
|
Invitrogen™
N1025 |
25 x 2 Reactions |
746.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17839444
|
Invitrogen™
N1096 |
96 x 2 Reactions |
2200.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The Neon NxT Electroporation System 10-μL Kit is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System. Use this kit for transfection volumes of 10 μL, containing 5 x 104–2 x 105 adherent cells or 1 x 105–5 x 105 suspension cells. Cells that have been transfected using the included 10-μL Neon NxT tips are ready to be washed and plated into a multi-well culture dish.
Specifica
Stem Cells, Primary Cells, Hard-to-Transfect Cells | |
Electroporation | |
Transfection | |
10 μL |
Electroporation Pipette Tip | |
Neon™ NxT Electroporation System | |
Pipette Tip |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.