Learn More
Ansell™ Guanti in neoprene verde brillante NeoTouch™ serie 25-101
Buona resistenza a schizzi di sostanze chimiche. Guanti in neoprene Ansell™ NeoTouch™ serie 25-101 verde brillante con rivestimento interno in poliuretano, calzabilità ottimale, dita antiscivolo per una presa sicura sia da asciutti che da bagnati.
27.80€
Specifica
Colore | Verde brillante |
---|---|
Materiale | Neoprene |
Product Type | Guanti |
Stile | 25-101 |
Spessore (sistema metrico) | 0.13 mm |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11781573
|
Ansell™
25101100 |
10 |
27.80€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11761573
|
Ansell™
25101080 |
8 |
27.80€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11771573
|
Ansell™
25101090 |
9 |
27.80€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11722125
|
Ansell™
25101070 |
7 |
27.80€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Rivestimento interno in poliuretano per un'ottima vestibilità
- Punta delle dita antiscivolo per una presa sicura
- Polsino con bordo per una maggiore protezione
- Colore verde
- Elevata resistenza ad acidi, basi e alcool
- Buona resistenza chimica agli spruzzi
Specifica
Verde brillante | |
Guanti | |
0.13 mm | |
Polimero | |
25-101 |
Neoprene | |
25-101 | |
Con bordino arrotolato | |
Acidi, basi e alcoli |