Learn More
Fisherbrand™ Micro spatole Chattaway in nichel
Get optimum results when you use the nickel-based micro spatulas for your essential laboratory work. Ideal for Biology, Microbiology and Pharmaceutical Applications, the Fisherbrand™ Nickel Chattaway Micro Spatulas are widely used, sturdy, affordable, and resistant to most solvents.
29.00€ - 41.70€
Specifica
Quantità | Conf. da 5 |
---|---|
Product Type | Spatola Chattaway |
Larghezza (sistema metrico) | 4 mm |
Diametro (sistema metrico) esterno | 3.6 mm |
Materiale | Nichel |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11503482
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
39.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11706447
|
Fisherbrand™
|
100 mm |
37.75€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11513482
|
Fisherbrand™
|
200 mm |
41.70€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11533472
|
Fisherbrand™
|
230 mm |
29.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Excellent resistance to many corrosive environments
- High thermal and electrical conductivities
- Low gas content and low vapor pressure
- Nickel 200 spec (minimum 99.6% nickel content)
- Bright finish
- Spatula Blade One end flat, other end at 45° angle
- Supplied in standard packs of 5
Specifica
Conf. da 5 | |
4 mm | |
Nichel |
Spatola Chattaway | |
3.6 mm |