Learn More
Nickel Electro™ Spatole a una estremità in nichel
Uno strumento per due attività. Gli strumenti combinati per doppio uso spatola/cucchiaio in nichel Nickel Electro™ consentono di misurare i liquidi e le polveri con il cucchiaio e di dividere e separare i materiali con la spatola.
16.20€ - 26.65€
Specifica
Quantità | 1 |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 2 ml |
Product Type | Spatola |
Larghezza (sistema metrico) | 20 mm |
Materiale | Nichel |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11716567
|
Nickel Electro™
2001 |
120 mm |
16.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11726567
|
Nickel Electro™
2002 |
150 mm |
20.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11736567
|
Nickel Electro™
2003 |
180 mm |
24.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11746567
|
Nickel Electro™
2004 |
210 mm |
26.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Use one tool for two jobs. Nickel Electro™ Nickel Dual Spoon/Spatula Combo Utensils measure liquids and powders with the spoon end and divide and separate materials with the spatula end.
Utensile a duplice uso, misura i liquidi e le polveri fini con il lato sessola; divide e separa i materiali con il lato spatola.- Realizzato in nichel.
Specifica
1 | |
Spatola | |
Nichel |
2 ml | |
20 mm |