Learn More
Fisherbrand™ Guanti monouso in nitrile DPI Cat III
Click to view available options
Size:
XS
S
M
L
XL
Descrizione
- DPI categoria III
- Colore blu indaco
- Nitrile
- Ambidestri
- Polsino arrotolato
- Polpastrelli testurizzati
- non in polvere
- Per uso generico
- Resistenti agli agenti chimici
- Monouso
- Non sterili
Specifica
Certificazione/Conformità | DPI Categoria III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/tipo C, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4 |
Content And Storage | Durata di conservazione 5 anni |
Applicazioni | Laboratorio |
AQL | 1.5 |
Colore | Blu indaco |
Monouso | Single-use |
Finger Thickness (Metric) | 0.08 to 0.14 mm |
Hand | Ambidestri |
Materiale | Nitrile |
Palm Thickness (Metric) | 0.06 to 0.09 mm |