Learn More
Ansell Bioclean™ Bouffant Cap
67.40 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22919" per avere il tuo prezzo promozionale.
97.06 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22919" per avere il tuo prezzo promozionale.
97.06 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Color: white; Size: universal
Descrizione
- Universal Size
- Lightweight, soft non-woven Polypropylene
- Hypoallergenic
- Compatible with a variety of environments including cleanrooms
- Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 Certifications
- In accordance with ISO 2859
Specifica
Product Type | Cleanroom Bouffant |
Size | One Size |
Materiale | Spunbond Polypropylene |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Modello | BBC-W |
Tipo di giuntura | Elasticized Double Stitching |
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2008 Certifications in accordance with ISO 2859 |
Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |