Learn More
Kartell™ Non-Sterile Graduated Conical Centrifuge Tube
Increase sample recovery with a conical shaped tube that features a ribbed, easy to use cap. Kartell™ Non-Sterile Graduated Conical Centrifuge Tube is made of high transparency polypropylene and has a large white marking area to increase traceability.
172.00€ - 274.00€
Specifica
Colore chiusura | Blue |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Certificazione/Conformità | CE/IVD |
Tipo di chiusura | Plug Seal |
Colore | Crystal Clear |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Quantità confezione | RCF max | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Quantità confezione | RCF max | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12523347
|
Kartell™
8401100 |
50 mL | 2.5 mL | 25 pcs. | 9400 RCF |
172.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12543347
|
Kartell™
8401400 |
50 mL | 2.5 mL | 25 pcs. on PS tray | 9400 RCF |
274.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12503347
|
Kartell™
8400900 |
15 mL | 0.5 mL | 50 pcs. on PS tray | 6200 RCF |
226.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Withstands temperature extremes of -80°C to +121°C
- Includes blue thread-design plug-seal cap with ribbed edge for safe and easy opening and closing
- Conical bottom for total sample recovery
- Easy-to-read graduations are pre-printed
- Designed for sample collection or transportation
- Apyrogenic and endotoxines free
Specifica
Blue | |
CE/IVD | |
Crystal Clear | |
Yes | |
Conical |
Autoclavable | |
Plug Seal | |
Polypropylene | |
White marking area |