Learn More
Thermo Scientific™ NP-40 permeating solution in PBS (10X)
34.30€ - 51.03€
Specifica
Colore | Colorless |
---|---|
Concentrazione | 10X |
Content And Storage | Ambient temperatures |
Formato | Liquid |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15493539
|
Thermo Scientific™
J60838.AK |
250 mL |
34.30€
250mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15403549
|
Thermo Scientific™
J60838.AP |
500 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Colorless | |
10X | |
Ambient temperatures | |
Liquid |