Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Polypropylene Sample Processing & Storage Microplates
Store samples safely with these low-binding 96-well polypropylene plates, which will not allow DNA or proteins to bind and will allow for complete sample recovery.
170.64€ - 471.00€
Specifica
Formato | 96-well |
---|---|
Coperchio | Without Lid |
Descrizione | 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
Matrice | 8 x 12 |
Binding Type | Low binding PP |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Forma pozzetto | Sterilità | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Forma pozzetto | Sterilità | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10555321
|
Thermo Scientific™
249943 |
Rosso | V | Non sterile | Certified Quality |
278.00€
pezzi 120 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10525511
|
Thermo Scientific™
249944 |
Incolore | Profilo rotondo | Non-sterile | Certified Quality |
390.10€
pezzi 120 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10634502
|
Thermo Scientific™
249945 |
Nero | Round, Conical Bottom (V-well) | Non-sterile | Certified Quality |
412.00€
pezzi 120 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10644502
|
Thermo Scientific™
249946 |
Incolore | Round, Conical Bottom (V-well) | Sterile | Sterile |
345.00€
pezzi 120 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10602212
|
Thermo Scientific™
249947 |
Giallo | Round, Conical Bottom (V-well) | Non-sterile | Certified Quality |
286.00€
pezzi 120 |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10387491
|
Thermo Scientific™
249949 |
Bianco | Round, Conical Bottom (V-well) | Non-sterile | Certified Quality |
412.00€
pezzi 120 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10052401
|
Thermo Scientific™
249950 |
Blu | Round, Conical Bottom (V-well) | Non-sterile | Certified Quality |
365.00€
pezzi 120 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10671722
|
Thermo Scientific™
267245 |
Incolore | Round | Non-sterile | Certified Quality |
471.00€
pezzi 120 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10192161
|
Thermo Scientific™
267334 |
Incolore | circolare | Sterile | Certified Quality |
449.00€
pezzi 120 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10276031
|
Thermo Scientific™
267342 |
Nero | Round | Non-sterile | Certified Quality |
276.00€
pezzi 120 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10796272
|
Thermo Scientific™
267350 |
Bianco | Round | Non-sterile | Certified Quality |
276.00€
pezzi 120 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10234171
|
Thermo Scientific™
267385 |
Blu | Round | Non-sterile | Certified Quality |
276.00€
pezzi 120 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10355661
|
Thermo Scientific™
267407 |
Giallo | Round | Non-sterile | Certified Quality |
276.00€
pezzi 120 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10479092
|
Thermo Scientific™
442587 |
Incolore | Round, Conical Bottom (V-well) | Non-sterile | Certified Quality |
199.00€
pezzi 60 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10652672
|
Thermo Scientific™
267369 |
Rosso | Round | Non-sterile | Certified Quality |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11375850
|
Thermo Scientific™
95040410 |
Natural | Square, Conical Bottom (V-well) | Non-sterile | Certified Quality |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Achieve complete sample recovery with Thermo ScientificTM NuncTM 96-Well Polypropylene MicroWellTM Plates, which are the ideal storage plate as polypropylene has a lower binding capacity so proteins or DNA will not bind. Withstands temperatures from -80° to +121°C. Available in a variety of colors for quick identification of storage plates.
Features:
- Shared wall design increases the well volume
- Wider wells and rounded bottom improve mixing
- Conical bottom well for optimal sample recovery
- Black and white plates available for fluorescent- and luminescent-based applications
- Low binding polypropylene for homogeneous assays and storage
Specifica
96-well | |
96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
Low binding PP | |
96-well plate | |
Polypropylene | |
Non-treated | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
Yes |
Without Lid | |
8 x 12 | |
Nunc | |
ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers | |
96 | |
Yes | |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. | |
ANSI/ SLAS Standard |