Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Treated Flasks with Filter Caps
Achieve maximum adhesion for a broad range of cell types with Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Treated Flasks with Filter Caps.
137.00€ - 210.00€
Specifica
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Filter
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Area di coltura Stile collo Codice a barre Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Area di coltura Stile collo Codice a barre Prezzo Quantità e disponibilità  
10205232
Vedi i prodotti accessori missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
178983
175 cm2 Straight Large Code 128
210.00€
pezzi 32
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 30-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12344183
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
178985
175 cm2 Straight Yes
178.00€
pezzi 32
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12304193
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
178885
175 cm2 Straight No
162.00€
pezzi 32
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10127340
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
178883
175 cm2 Straight No
137.00€
pezzi 32
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10170961
Vedi i prodotti accessori missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
178905
80 cm2 Straight No
146.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Achieve maximum adhesion for a broad range of cell types with Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Treated Flasks with Filter Caps. These flasks receive the proprietary Nunclon™ Delta surface treatment to ensure consistent cell growth. The filter caps allow constant airflow and minimize chances of contamination.
Features:
  • Nunclon Delta Certification including testing on four different cell types is provided in each case.
  • Short wide necks, straight side walls and 1/3-turn caps are optimized for robotic operation.
  • Filter caps ensure constant gas exchange.
  • Barcoded 175cm2 flasks with large Code 128 are compatible with automation.
  • Sterilized by gamma irradiation and certified to be non-pyrogenic.
Warranty: 90 days
Specifica
Specifica
Sterile
Filter
Certificati
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.