Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ System Accessories
Further the development of applications that require a more closed cell culture system using Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Accessories.
37.60€ - 1155.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10562944
|
Thermo Scientific™
140099 |
Connettore per PC; lungo | Sistemi Cell Factory (tutti i modelli) |
262.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10330525
|
Thermo Scientific™
146008 |
Easy Fill Replacement Vent Cap | EasyFill Cell Factory Systems |
37.60€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10377873
|
Thermo Scientific™
167525 |
Filter Adaptor Cap, Sterile | Cell Factory Systems (all models) |
47.05€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12663096
|
Thermo Scientific™
170615 |
Blue Cover Cap | Cell Factory Systems (all models) |
70.00€
pezzi 40 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11756745
|
Thermo Scientific™
179553 |
Airvent Filter | Cell Factory Systems (all models) |
720.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11306891
|
Thermo Scientific™
140080 |
Filter Assembly, 200cm2 | EasyFill Cell Factory Systems |
1155.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11376881
|
Thermo Scientific™
140067 |
Filter Assembly, 37mm | EasyFill Cell Factory Systems |
237.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10092151
|
Thermo Scientific™
147074 |
EasyFill Vent /Close Caps | Cell Factory Systems (all models) |
90.70€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15390332
|
Thermo Scientific™
140815 |
Tubing Set with Female MPC connector | Cell Factory Systems (all models) |
348.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15778032
|
Thermo Scientific™
140817 |
Tubing Set with Male MPC connector | Cell Factory Systems (all models) |
489.00€
pezzi 2 |
|
||||
12823133
|
Thermo Scientific™
173250 |
FEP Connector (Autoclavable) | Cell Factory Systems (all models) |
85.90€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11366881
|
Thermo Scientific™
140065 |
Adaptor Closure with 1/2 in. Barb | EasyFill Cell Factory Systems |
131.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 20-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11377734
|
Thermo Scientific™
171840 |
HDPE Connector | Cell Factory Systems (all models) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15390292
|
Thermo Scientific™
140817 |
Tubing Set with Male MPC connector | Cell Factory Systems (all models) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15357026
|
Thermo Scientific™
173250 |
FEP Connector (Autoclavable) | Cell Factory Systems (all models) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10144302
|
Thermo Scientific™
173249 |
Filtro di sfiato con connettore in HDPE da 0.22 µm | Cell Factory Systems (all models) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10274451
|
Thermo Scientific™
170769 |
Cell Factory System Start-up Kit | Cell Factory Systems (all models) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Further the development of applications that require a more closed cell culture system using Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Accessories. Reduce the need for open interventions and support the use of aseptic methods for fluid handing relating to filling, inoculation, feeding and harvesting of the Cell Factory system.
Connections made easy- Plug a media bag or tubing set into any cell factory
- Cleaning processes and sterility validations are minimized
- Most accessories are gamma irradiated and individually wrapped (Note: Connector Cat. Nos- 140099 and 173250 are not available gamma irradiated)
- Venting options provide additional air venting when filling and harvesting by gravity or with a peristaltic pump
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.