Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Scrapers
Conduct a variety of applications with sterile, nonpyrogenic Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Scrapers, which feature an adjustable blade.
1350.00€ - 1415.00€
Specifica
Larghezza (sistema imperiale) lama | 0.6889 in. |
---|---|
Larghezza (sistema metrico) lama | 17.5 mm |
N. per confezione | 1/Pk. |
N. per custodia | 250/Cs. |
Product Type | Cell Scraper |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) maniglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) maniglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11347774
|
Thermo Scientific™
179693 |
23 cm |
1350.00€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11357774
|
Thermo Scientific™
179707 |
32 cm |
1415.00€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Featuring an adjustable blade, the sterile, nonpyrogenic Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Scraper allows for convenient mechanical harvesting of the adherent cells from culture vessels. Comes in 2 lengths to accommodate wide range of culture wares.
Features:- Flexible polystyrene handles
- Sterilized and individually wrapped
Ordering Information:
- 179707: for use with 75 to 175cm2 flasks
- 179693: for use with 25 to 80cm2 flasks
Specifica
0.6889 in. | |
1/Pk. | |
Cell Scraper | |
Polystyrene (Handle) |
17.5 mm | |
250/Cs. | |
Sterile |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.