Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank and Bank-It™ Replacement Caps
Ensure contamination-free cap replacement. Closures are supplied racked for manual or automated replacement.
218.00€ - 255.00€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Tipo | Closure |
Codifica | 2D Barcode |
Tipo di vial | Cryobank, Bank-It |
Imballaggio | 10 racks of 96/case |
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10309073
|
Thermo Scientific™
374017 |
Natural |
218.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10513724
|
Thermo Scientific™
374018 |
Green |
255.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10135433
|
Thermo Scientific™
374019 |
Red |
255.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10772794
|
Thermo Scientific™
374021 |
Blue |
255.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Ensure contamination-free cap replacement with Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank and Bank-it™ Caps, which are supplied racked for manual or automated replacement. Available in natural, green, red or blue for simplified sample tracking.
Warranty: 90 days
- Racked caps for automated or manual replacement of used caps
- Racked in 96 microplate pattern for easy contamination free pick
Specifica
Polypropylene | |
2D Barcode | |
10 racks of 96/case | |
960 | |
Nunc™ |
Closure | |
Cryobank, Bank-It | |
96 | |
0.5mL and 1.0mL Cryobank and Bank-it Tubes |